Merck
19482
Sigma-Aldrich
ブチルアミン
puriss., ≥99.5% (GC)
別名:
1-アミノブタン, n-ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605269
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
68 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
9.8 %
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19482-5ML:
19482-250ML:
19482-25ML:
19482-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Javad Gholami et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 31(1), 229-235 (2015-05-29)
An N-butylamine functionalized graphene oxide nanolayer was synthesized and characterized by ultraviolet (UV)-visible spectrometry, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and transmission electron microscopy. Detection of iron(III) based on photoluminescence spectroscopy was investigated. The N-butylamine functionalized graphene oxide was
D M N M Dissanayake et al.
Nanotechnology, 20(19), 195205-195205 (2009-05-08)
Organic-inorganic hybrid heterojunctions have potential as the basis for future photovoltaic devices. Herein, we report the results of investigations exploring the possibility of using pentacene and tetracene as photoelectron donors in conjunction with PbS nanocrystals (PbS-NCs). Photoinduced charge transfer was
Enhanced photovoltaic performance in nanoimprinted pentacene-PbS nanocrystal hybrid device.
Dissanayake DMNM, et al.
Applied Physics Letters, 92(9), Enhanced photovoltai-Enhanced photovoltai (2008)
Photoluminescence of CdSe Nanoparticles in the Presence of a Hole Acceptor:
n-Butylamine
Landes C, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(15), 2981-2986 (2001)
Highly efficient near-infrared hybrid organic-inorganic nanocrystal electroluminescence device.
Bourdakos KN, et al.
Applied Physics Letters, 92(15) (2008)