Merck
181412
Supelco
ポリアクリル酸ブチル 溶液
25 wt. % in toluene, analytical standard, average Mw 60,000 (Typical), average Mn 20,000 (Typical)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C7H12O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
1.2 (37 °C, vs air)
自己発火温度
997 °F
分子量
average Mn 20,000 (Typical)
average Mw 60,000 (Typical)
組成
solids, 25-30 wt. %
濃度
25 wt. % in toluene
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
転移温度
Tg -49 °C
フォーマット
single component solution
SMILES記法
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
単位重量は溶媒の重量を含みません。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181412-10G:4548173297248
181412-VAR:
181412-10G-PW:
181412-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)