グレード
for catalysis
品質水準
アッセイ
≥98.5% (T)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.03% water
屈折率
n20/D 1.41
密度
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
18122-VAR-F:
18122-BULK-F:
18122-50G-F:
18122-5G-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック