主要文書
4.90049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BF4N2
CAS番号:
分子量:
226.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-71 °C
密度
1.20 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(℃)
288 °C