Merck
178268
Sigma-Aldrich
4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール 一ナトリウム塩 水和物
別名:
PAR 一ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,100
10 G
¥55,200
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,100
10 G
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
λmax
411 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
InChI Key
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
詳細
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
アプリケーション
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
178268-BULK:
178268-25G:
178268-VAR:
178268-10G:
178268-5G:
178268-1KG:
178268-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)