Merck
16704
Supelco
Butyrophenone
analytical standard
別名:
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥15,200
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥15,200
About This Item
化学式:
C6H5COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
508305
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.519-1.521
n20/D 1.520 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI Key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16704-VAR:
16704-1ML:
16704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic