安全性情報
8.41778
Sigma-Aldrich
Butyrophenone
for synthesis
別名:
Butyrophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-799-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
220-222 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
転移温度
flash point 88 °C
密度
0.988 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI Key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体