アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>360 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI Key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Milk and milk products using gas chromatography with tandem mass spectrometric (GC-MS/MS) detection.[1]
- Human urine samples[3] and infant formula[4] using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
包装
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16614-BULK:
16614-250MG:
16614-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック