Merck
14765
Sigma-Aldrich
酢酸タリウム(I)
purum, ≥97.0%
別名:
TlOAc, 酢酸 タリウム(I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,200
100 G
¥50,300
¥19,200
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,200
100 G
¥50,300
About This Item
化学式:
CH3COOTl
CAS番号:
分子量:
263.43
Beilstein:
3693914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,200
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thallium (I) acetate functions as a catalyst to enhance the rate of chemical reactions in the synthesis of isothiocyanates from isocyanides and disulfides. In addition, it is also used as the source of thallium ions in organic solvents for electrochemical reactions. [1] [2]
アプリケーション
  • Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14765-BULK:
14765-VAR:
14765-100G:4548173248394
14765-5G:4548173248417
14765-25G:4548173248400
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical Behavior of Thallium Ion in Organic Solvents and its Application to Organic Synthesis
Tanabe T, et al.
ECS Transactions, 13(20), 7-7 (2008)
Thies, R.W.; Boop, J. L. et al
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2021-2021 (1983)
The thallium (I) salt-catalyzed formation of isothiocyanates from isocyanides and disulfides
Tanaka S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50(10), 2785-2788 (1977)
Grigg, R.; Kennewell, P. et al
Tetrahedron Letters, 33, 7789-7789 (1992)
Chee-Fah Chia et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1042, 523-530 (2005-06-21)
Thallium acetate is a known neurotoxic agent. In this study, we investigated the mechanisms by which thallium acetate induces cell cycle arrest and cell apoptosis in cultured LC6 glioma cells. Exposure of C6 glioma cells to thallium acetate decreased cell