認証
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon ASTM colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
アプリケーション
It′s used with colorimeters to study the colour control of products such as oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints, etc.
特徴および利点
- Liquid colour standard conforming to ASTM D 6045 and ASTM D1500
- Certified following the dual UKAS accreditation to BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034
- Fully traceable to international standards with high accuracy
- 500-mL pack size delivered with safety data sheet
- 18-months guarantee of colour stability
- Packaged in tamper-evident bottles
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134010-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ