Merck
12620
Sigma-Aldrich
ベンゼンスルホニルクロリド
for HPLC derivatization
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥28,600
¥28,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥28,600
About This Item
化学式:
C6H5SO2Cl
CAS番号:
分子量:
176.62
Beilstein:
606926
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
グレード
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
品質水準
蒸気圧
0.04 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.551
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzenesulfonyl chloride reacts with Grignard reagent from N-unsubstituted indoles to form oxindoles or substituted indoles[1].
アプリケーション
Benzenesulfonyl chloride was used in one-pot synthesis of dialkyl 1-arylsulfonyl-1,2-dihydroquinoline-2,3-dicarboxylates[2]. It was used as derivatization reagent for the determination of various amines in waste water at the sub-ppb level by gas chromatography-mass spectrometry[3].
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F
引火点(℃)
127 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12620-BULK:
12620-100ML:4548173306438
12620-500ML:4548173306445
12620-INTR:
12620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of primary and secondary aliphatic amines in waste water and surface water by gas chromatography-mass spectrometry after derivatization with 2, 4-dinitrofluorobenzene or benzenesulfonyl chloride.
Sacher F, et al.
Journal of Chromatography A, A764(1), 85-93 (1997)
A facile route to functionalized 1-arylsulfonyl-1, 2-dihydroquinolines.
Yavari I, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(8-9), 927-931 (1997)
Unusual reactions of magnesium indolates with benzenesulfonyl chloride.
Wenkert E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(15), 3404-3409 (1987)
Ihor E Kopka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 637-640 (2002-02-15)
A series of substituted N-(3,5-dichlorobenzenesulfonyl)-L-prolyl- and alpha-methyl-L-prolyl-phenylalanine derivatives was prepared as VLA-4/VCAM antagonists. The compounds showed excellent potency with a wide variety of neutral, polar, electron withdrawing or donating groups on the phenylalanine ring (IC50 approximately 1 nM). Heteroaryl ring
A Leone-Bay et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(21), 4257-4262 (1995-10-13)
A series of benzoylated and phenylsulfonylated amino acids are novel, low molecular weight, self-assembling molecules. At low pH, these compounds form microspheres that dissolve readily under neutral conditions. In a given synthetic series, those molecules with low aqueous solubility formed