グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
InChI Key
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
12584-VAR:
12584-BULK:
12584-10ML:
12584-1ML:
アクティブなフィルタ