Merck
11062
Sigma-Aldrich
(−)-Aristolene
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1R,2S,4R,11R)-1,3,3,11-Tetramethyltri-cyclo[5.4.0.02.4]undec-6-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −93±2°, c = 1% in ethanol
屈折率
n20/D 1.503
bp
251-253 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCCC2=CC[C@@H]3[C@@H](C3(C)C)[C@@]12C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)