This product is packaged in opaque plastic bottles and must be stored at room temperature. Store the product in a dry place, tightly closed. It is air and light sensitive and should be stored under inert gas. To store under inert gas, gently blow a stream of inert gas (nitrogen or argon) for a few seconds in the bottle. Finally, cap and seal the bottle.
09719
硫酸アンモニウム鉄(II) 六水和物
BioUltra, ≥99.0% (RT)
別名:
モール塩, 硫酸アンモニウム鉄 六水和物, 硫酸アンモニウム鉄(II)
About This Item
おすすめの製品
グレード
reagent grade
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (RT)
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow-green
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09719-1KG:
09719-VAR:
09719-50G:4548173964621
09719-BULK:
09719-250G:4548173964614