Merck
09164
Supelco
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dihydrocarvone, an oxygenated monoterpene, is used in the synthesis of several products, including chiral bicyclic phenols, hydroxy ketone 7, lucinone, etc. Dihydrocarvone is also a potential insect repellent known to be effective against the rice weevil Sitophilus oryzae (L), and an inhibitor of bacterial and fungal growth.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
09164-BULK:
09164-VAR:
09164-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(+)-Occidentalol: Absolute Stereostructure and Total Synthesis
Amano Y and Heathcock CH
Canadian Journal of Chemistry, 50(3), 340-345 (1972)
Application of the tandem Stryker reduction--aldol cyclization strategy to the asymmetric synthesis of lucinone
Chiu P, et al.
Tetrahedron Letters, 42(24), 4091-4093 (2001)
Aromatic annulation: Two new methods for the synthesis of chiral bicyclic phenols
Corey EJ and Palani A
Tetrahedron Letters, 38(14), 2397-2400 (1997)
(R)-(-)-carvone and (1R, 4R)-trans-(+)-dihydrocarvone from poiretia latifolia vogel
Porto C, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(5), 782-786 (2010)
A Convenient Procedure for the Preparation of Dihydrocarvone.
Raucher S and Hwang K-J.
Synthetic Communications, 10(2), 133-137 (1980)