スキップする
08751
4-アミノ-3-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)
別名:
1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥9,090
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥30,400
この商品について
化学式:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS番号:
分子量:
239.25
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-147-3
Beilstein/REAXYS Number:
2697469
MDL number:
¥9,090
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90.0% (CHN)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Si
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is an aromatic amino-sulfonic acid.
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used to study separation of aromatic sulfonated compounds using Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography techniques. It has also been used as a starting material which when reacted with palmitoyl chloride yields the following derivatives:
  • 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
  • 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric det. of silicon
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
39896925061908800
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
quality
for spectrophotometric det. of Si
quality
-
quality
-
quality
-
assay
≥90.0% (CHN)
assay
≥90%
assay
97%
assay
≥90% (T)
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F.A. Sorrentino et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 15, 441-441 (1970)
Synthesis of naphthalenesulfonic acid small molecules as selective inhibitors of the DNA polymerase and ribonuclease H activities of HIV-1 reverse transcriptase.
Mohan P
Journal of Medicinal Chemistry, 37(16), 2513-2519 (1994)
Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography: two complementary techniques for the separation of aromatic sulfonated compounds.
Angelino, S., et al.
Journal of Chromatography A, 845.1, 257-271 (1999)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
W267708-5KG-K04061837806988
1A00900-25MG04065269096726
1A02470-25MG04065269107453
821243025004022536476605
59932-1ML04061832644738
W267708-SAMPLE-K04061837515910
W267708-1KG-K04061837806964
W267708-25KG-K04061837806971
W267708-10KG-K04061837806957
1A01390-25MG04065269107361
821243100004022536476612
M26615-500G04061834045946
M26615-100G04061834045939
08751-2G-KC04061832920399
08751-25G04061835294213