安全性情報
08986
Millipore
Staphylo Monotec test kit
suitable for microbiology
別名:
Monostaph test kit, Staphylococcus Monotec test kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
品質水準
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Staphylococcus spp.
詳細
Staphylo Monotec test kit is a new rapid agglutination test for differentiation between Staphylococcus aureus and other Staphylococcus. This method has been evaluated for clinical specimens and food material. With this kit coagulase and Protein A on S. aureus can be detected in one step.
構成
1 × Test reagent (Cat. No. 88786; vial with red cap), 5 ml
1x Control reagent (Cat. No. 69187; vial with white cap), 5 ml
40 × Analysis cards
(contains reagent for more than 100 tests)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)