Merck
08901
SAFC
システアミン 塩酸塩
別名:
β-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, 2-アミノエタンチオール 塩酸塩, 2-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, チオエタノールアミン 塩酸塩, デカルボキシシステイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
113.61
Beilstein:
3590083
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98-102% (wt., GC)
濃度
30.6-31.8% (AT)
不純物
≤2.0% cystamine (GC)
≤20 mg/kg heavy metals
≤5000 mg/kg residual solvents (tert-butylmethyl ether
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
損失
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
溶解性
H2O: 3.408 g in 30 mL, clear, colorless
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI Key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08901-RSAMPLE:
08901-100G:
08901-BULK:
08901-INTR:
08901-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1