Merck
08472
Supelco
ハルマリン
analytical standard
別名:
1-メチル-7-メトキシー3,4-ジヒドロ-β-カルボリン, 4,9-ジヒドロ-7-メトキシ-1-メチル-3H-ピリド[3,4-b]インドール, NSC 407285, ジヒドロハルミン, ハルマロールメチルエーテル, ハルミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O
CAS番号:
分子量:
214.26
Beilstein:
207310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
232-234 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の調製に用いられる試薬
  • フリーデル-クラフツ反応経由のアシル化ハルマリン
  • 中枢神経系アフェクターとなる1-メチル-7-メトキシ-β-カルボリンのフェナシル誘導体
  • 抗腫瘍剤となるパラジウムハルマリンDMSOクロロ錯体
以下の調製時の天然物の足場
  • トリパノチオンリダクターゼインヒビター†
生物化学的/生理学的作用
中枢神経刺激薬。NMDA受容体を介して作用することもあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08472-25MG:
08472-VAR:
08472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)