Merck
08416
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyloxazolidine-2-thione
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NOS
CAS番号:
分子量:
193.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
63-67 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
S=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m0/s1
InChI Key
WJSUXYCBZFLXIK-VIFPVBQESA-N
アプリケーション
A highly selective and efficient chiral auxiliary[1] which can be directly reduced to its corresponding aldehyde and the chiral auxiliary by reductive cleavage with diisobutylaluminum hydride.[2]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
08416-BULK-F:
08416-VAR-F:
08416-1G-F:
08416-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)