安全性情報
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
密度
0.998 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
構成
solution contains benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene, o-xylene, 10 μg/ml each in water
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
07169-1ML-F:
07169-50ML-F:
07169-10X1ML-F:
07169-BULK-F:
07169-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)