Merck
06980
Sigma-Aldrich
3-アミノ安息香酸 塩酸塩
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
173.60
Beilstein:
3695285
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
white to faint brown
mp
260-280 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06980-100G:
06980-BULK:
06980-INTR:
06980-VAR:
06980-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)