安全性情報
8.00419
Sigma-Aldrich
2-Aminophenol
for synthesis
別名:
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(NH2)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-431-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
14 hPa ( 153 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
190 °C
有効性
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150 °C/15 hPa
mp
172-174 °C (sublimed)
転移温度
flash point >175 °C
溶解性
17 g/L
密度
1.328 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI Key
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Aminophenol for synthesis. CAS 95-55-6, chemical formula 2-(NH₂)C₆H₄OH.
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
168 °C - closed cup