Merck
06975
Sigma-Aldrich
4-アミノ安息香酸tert-ブチル
≥98.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2
CAS番号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2803178
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (NT)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to almost white
mp
108-110 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI Key
KYORUZMJUKHKFS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
腫瘍細胞インヒビタ-として重要な抗葉酸剤を合成するためのビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06975-BULK:
06975-VAR:
06975-5G:
06975-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G.M.F. Visset et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 35, 659-659 (1992)
L F Hennequin et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(3), 695-704 (1996-02-02)
Modification of the potent thymidylate synthase (TS) inhibitor 1-[[N-[4-[N-[(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]-N- prop-2-ynylamino]benzoyl]amino]methyl]-3-nitrobenzene (4a) has led to the synthesis of quinazolinone antifolates bearing functionalized alkyl substituents at C2. A general synthetic route was developed which involved coupling the appropriate 1-[[N-[4-(alkylamino)benzoyl)amino]methyl]-3-nitrobenzene 20-22 with a