Merck
06837
SAFC
ベンズアミジン 塩酸塩 水和物
別名:
アミジノベンゼン 塩酸塩, ベンズアミジニウムクロリド, ベンゼンカルボキシミドアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
156.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
3594959
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
濃度
98.0-102.0 % (w/w) (anhydrous basis, AT)
98.0-102.0 % (w/w) (anhydrous basis, NT)
不純物
≤20 mg/kg heavy metals
≤3000 mg/kg residual solvent (methanol) (GLC-HS)
≤5000 mg/kg residual solvents (2-propanol, acetone) (GLC-HS) (each)
8-19% water
mp
86-88 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChI Key
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
トリプシン、トリプシン様酵素、およびセリンプロテアーゼの可逆的インヒビターです。一般的なプロテアーゼの阻害には約1 mMの濃度でお使いください。酵母菌由来のプロテアーゼの阻害では0.5~4.0 mMの濃度でお使いください。多くの場合、ペプスタチンAで代用することが可能です。
トリプシンに対してだけでなく、トロンビンやプラスミンに対しても強力な競合的インヒビターであることが知られています。また、ヒト血漿中でのグルカゴンの分解に対する阻害活性がアプロチニンと同等であることも明らかになっています。
ペプチダーゼの阻害剤です。
調製ノート
水およびアルコールに溶解します。50 mg/mLで水に溶解・加熱すると透明な溶液が得られます。酸化感受性です。ご使用の前に、脱気した水で水溶液を毎回新たに調製することをお勧めします。なお、分注し凍結させ、不活性ガス雰囲気下で空気を追い出して保存すると、短時間は安定です。凍結溶液の使用期限については、まだ十分な情報がありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
06837-100G:
06837-25G:
06837-RSAMPLE:
06837-BULK:
06837-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Valeriy V Pak et al.
Cell metabolism, 31(3), 642-653 (2020-03-05)
Hydrogen peroxide (H2O2) is a key redox intermediate generated within cells. Existing probes for H2O2 have not solved the problem of detection of the ultra-low concentrations of the oxidant: these reporters are not sensitive enough, or pH-dependent, or insufficiently bright