安全性情報
05295001
Hypericum perforatum extract
secondary reference standard
別名:
St. John´s wort extract
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hypericum perforatum L., herba extract (according to HMPC Monograph)
genus hypericum
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Hypericin (quantitative); Pseudohypericin (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05295001-500MG:
05295001-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)