Merck
04350
Sigma-Aldrich
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)propanesulfonic acid sodium salt
p.a., for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
別名:
3-(N-Ethyl-m-toluidino)propanesulfonic acid sodium salt, 3-(Ethyl[3-methylphenyl]amino)-1-propanesulfonic acid, N-Ethyl-N-sulfopropyl-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)propanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18NNaO3S
CAS番号:
分子量:
279.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
p.a.
品質
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
5-8% water
SMILES記法
[Na+].CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO3S.Na/c1-3-13(8-5-9-17(14,15)16)12-7-4-6-11(2)10-12;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
NJZLCEFCAHNYIR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamaoku, K., et al.
Analytica Chimica Acta, 136, 121-121 (1982)