Merck
04280590
(1S,2R,5R)-(+)-イソメントール
primary reference standard
別名:
(1S,2R,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥63,500
¥63,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥63,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥63,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
bp
218-219 °C (lit.)
mp
77-83 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04280590-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)