Merck
04077
Sigma-Aldrich
5-ブロモイソフタル酸ジメチル
≥98.0% (GC)
別名:
ジメチル 5-ブロモベンゼン-1,3-ジカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrO4
CAS番号:
分子量:
273.08
Beilstein:
2375428
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
mp
85-89 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
04077-VAR:
04077-1G:
04077-BULK:
04077-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)