Merck
711217
Sigma-Aldrich
5-ブロモイソフタル酸
別名:
5-ブロモ-1,3-ベンゼンジカルボン酸, 5-ブロモイソフタル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,150
¥6,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,150
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrO4
CAS番号:
分子量:
245.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,150
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
270-275 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • マグネシウム(II)ブロモイソフタレートビス(ピリジル)エタン配位ポリマーの調製
  • ニッケル(II)およびコバルト(II)ブロモイソフタレート配位ポリマーの調製
  • 銅ブロモイソフタレート・ビス(トリアゾリル)ブタン配位ポリマーの調製
  • イソフタル酸セシウム・クラウンエーテル錯体の調製
  • ジピリジル型共配位子による亜鉛およびカドミウムブロモイソフタレート重合錯体の水熱調製
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
711217-5G:
711217-BULK:
711217-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)