Merck
03739
Sigma-Aldrich
2,2′-(エチレンジオキシ)ビス(エチルアミン)
purum, ≥96.0% (GC)
別名:
1,2-ビス(2-アミノエトキシ)エタン, 1,8-ジアミノ-3,6-ジオキサオクタン, 2,2′-(エチレンジオキシ)ジエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1739187
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (GC)
不純物
≤1% water
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.461
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
03739-VAR:
03739-250ML:
03739-BULK:
03739-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Li et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 10(7), 1465-1475 (2014-02-04)
Carbon nanotubes (CNTs) are promising drug delivery systems due to their external functionalizable surface and their hollowed cavity that can encapsulate several bioactive molecules. In this study, the chemotherapeutic drug cisplatin or an inert platinum(IV) complex were entrapped inside functionalized-multi-walled-CNTs
Vinitha Ganesan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1854(6), 592-600 (2014-12-04)
Immunoprecipitation (IP) is a widely used technique for identifying the binding partners of the target proteins of specific antibodies. Putative binding targets and their partners are usually in much lower amounts than the antibodies used to capture these target proteins.