アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458
bp
202-214/760 mmHg
密度
1.018 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(OCCN)OCCN
InChI
1S/C7H18N2O2/c1-7(2,10-5-3-8)11-6-4-9/h3-6,8-9H2,1-2H3
InChI Key
YDMYVTCIPQGGPB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.0 °F
引火点(℃)
106.67 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
773204-1G:
773204-VAR:
773204-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)