Merck
00793
Sigma-Aldrich
ギ酸マグネシウム 二水和物
BioXtra, ≥98.0% (RT)
別名:
ギ酸 マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2MgO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
150.37
Beilstein:
3725251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for analytical purposes
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98.0% (RT)
フォーム
powder or crystals
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI Key
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Magnesium formate dehydrate, or formic acid magnesium salt, has been used in studies to develop a multiresidue method for determining pesticides in fruits and vegetables, as well as for the simultaneous determination of tropane alkaloids and glycoalkaloids in grains and seeds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00793-VAR-F:
00793-100G-F:
00793-500G-F:
00793-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES
Z Jandrić et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 28(9), 1205-1219 (2011-08-16)
A new, rapid and sensitive multiresidue method is reported for the simultaneous determination of tropane alkaloids (tropine, atropine, scopolamine, homatropine, anisodamine) and glycoalkaloids (α-solanine, α-chaconine) in grains and seeds (wheat, rye, maize, soybean, linseed). Dispersive solid phase extraction (DSPE) was