安全性情報
0062-BP
Sigma-Aldrich
SiaLex-C3-PAA-biot
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥177,000
¥177,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥177,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥177,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
carrier
PAA carrier
結合体
biotin conjugate
製品種目
BP-Series
アッセイ
95% (H-NMR)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~20,000 Da
メーカー/製品名
GlycoNZ
標識化の程度
20 mol% Biotin ligand density
テクニック
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
tetrasaccharide
probe presentation
polymeric
アプリケーション
histochemistry
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
BP-Series: Biotinylated Polymeric Probes
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
アプリケーション
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
調製ノート
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GNZ-0062-BP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)