安全性情報
0056-PA
Sigma-Aldrich
Galβ3GalNAcβ-C3-PAA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥53,000
¥53,000
出荷予定日2025年4月20日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥53,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥53,000
出荷予定日2025年4月20日
バルクの問い合わせ
carrier
PAA carrier
製品種目
PA-Series
アッセイ
95% (H-NMR)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~20,000 Da
メーカー/製品名
GlycoNZ
標識化の程度
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
テクニック
ELISA: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
保管温度
−20°C
詳細
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
アプリケーション
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
調製ノート
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GNZ-0056-PA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)