Merck
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Z-N-メチル-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO4
CAS番号:
分子量:
237.25
Beilstein:
2462310
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00418-VAR:
00418-BULK:
00418-250MG:
00418-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)