Merck
22162-U
Supelco
ガスサンプリング用真空採取瓶
size 250 mL, PTFE stopcock
別名:
Gas Sampling Bulb, 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,600
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,600
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE stopcock
品質水準
テクニック
whole air sampling: suitable
サイズ
250 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
気体サンプルの捕集と輸送を行ない、プラグタイプのセプタムを介して一定量を取り出すためのガラス容器です。輸送時や現場で使用時の損傷を防ぐため、焼きなまし処理を行なっています。PTFEまたは高真空ガラス製二方コックも販売しています。1本のガラスチュ-ブには、ハ-フホ-ル付きシリンダ-型Thermogreenセプタム1個が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yao Du et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6104-6114 (2020-05-02)
Geogenic ammonium in groundwater owing to mineralization of natural organic matter (NOM) has been reported in different geologic settings, but detailed mechanisms responsible for high ammonium concentration levels are poorly understood. To this end, we chose Quaternary high ammonium aquifer
質問
  1. ガスサンプリング用真空採取瓶 22162Uに適合するセプタム品番は20608,20633でしょうか? また、20608,20633の違いを教えてください。
    1 回答
    1. The septa recommended for use with Product No. 22162-U (Gas Sampling Bulb) are sold under Product No. 20668 (Thermogreen® LB-1 Septa, cylindrical). These cylindrical half-hole septa are designed specifically for air sampling applications using gas sampling bulbs and purge & trap glassware. They are sold in a package of 100 septa.
      Product Nos. 20608 and 20633 (Thermogreen® LB-2 Septa, plug) are intended for use in the syringe injection system of Shimadzu brand gas chromatography (GC) instruments. The difference between 20608 and 20633 is simply the quantity of septa provided in a single package. 20608 ships with a package of 10 septa, whereas 20633 ships with a package of 50 septa.