アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
326 °C (lit.)
mp
56.5-57 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00373-BULK:
00373-VAR:
00373-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック