安全性情報
0035-BM
Sigma-Aldrich
Neu5Acα-C3-biot
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥53,000
¥53,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥53,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥53,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
結合体
biotin conjugate
製品種目
BM-Series
アッセイ
95% (H-NMR)
フォーム
lyophilized powder
分子量
727.8 Da
メーカー/製品名
GlycoNZ
標識化の程度
20 mol% Biotin ligand density
テクニック
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
monosaccharide
probe presentation
monomeric
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
BM-Series: Biotinylated Monomeric Probes
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
アプリケーション
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GNZ-0035-BM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)