Merck
00194
Sigma-Aldrich
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
別名:
N-(2-アセトアミド)-2-アミノエタンスルホン酸, N-(カルバモイルメチル)-2-アミノエタンスルホン酸, N-(カルバモイルメチル)タウリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥59,500
¥59,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥59,500
About This Item
化学式:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
182.20
Beilstein:
2253770
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥59,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (T)
フォーム
powder or crystals
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分(900 °C)
≤0.05%
損失
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
SMILES記法
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI Key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ACES, or N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. ACES has been used in a study to determine the levels of ibuprofen and flurbiprofen in pharmaceuticals by capillary zone electrophoresis.
その他情報
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.93-7.83, useful range 6.4-7.4)[1]; An efficient separator (pH gradient of less than 1 pH unit) in the resolution of protein systems by IEF[2]; Improves phenotyping of α1-antitrypsin by isoelectric focusing on agarose gel[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00194-25G:
00194-100G:
00194-BULK:
00194-VAR:
00194-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rabindra N Roy et al.
Journal of solution chemistry, 38(4), 471-483 (2010-02-18)
The values of the second dissociation constant p
Rafifa Hamoudová et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(4), 1463-1467 (2006-05-12)
Capillary zone electrophoresis with spectrophotometric detection was used for the determination of ibuprofen (IB) and flurbiprofen (FL) in pharmaceuticals. The separation was carried out in a fused silica capillary (60 cm x 100 microm i.d. effective length 45 cm) at
Comparison of three buffers used in the formulation of buffered charcoal yeast extract medium
Edelstein, P.H. and Edelstein, M.A.
Journal of Clinical Microbiology, 31, 3329-3330 (1991)
D.D. Perrin et al.
Buffers for pH and Metal Ion Control, 43-43 (1974)
P. Gill
Electrophoresis, 6, 282-282 (1985)