製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
3.0-4.5
有効pH範囲
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI Key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7949-BULK:
A7949-VAR:
A7949-250G:
A7949-25G:
A7949-BULK-PC:
A7949-100G:
A7949-5G:
試験成績書(COA)