Merck
00045
Sigma-Aldrich
Boc-11-Aun-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
11-(Boc-amino)undecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H31NO4
CAS番号:
分子量:
301.42
Beilstein:
1975656
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder with small lumps
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
white
mp
66-72 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H31NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI Key
HPTPZJBSQUULAV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
保護アミノアルキルスペ-サ-。テトラペプチド残基のペプチドミミックな類縁体を導入するための試薬です[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00045-BULK:
00045-VAR:
00045-10G:
00045-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S R Nagarajan et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(10), 1422-1438 (1997-05-09)
MyristoylCoA:protein N-myristoyltransferase (NMT) covalently attaches the 14-carbon saturated fatty acid myristate, via an amide bond, to the N-terminal glycine residues of a variety of cellular proteins. Genetic studies have shown that NMT is essential for the viability of the principal
Rafaela Cristina Sanfelice et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(32), 7037-7045 (2020-07-18)
The synergistic use of blends of regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and poly(vinylidene fluoride) (PVDF) or poly((vinylidene fluoride)-block-(methyl methacrylate)) (PVDF-PMMA) to form Langmuir and Langmuir-Schaefer (LS) films is reported. P3HT has wide applications in sensor devices because of its properties such as