Merck
37-0525
Sigma-Aldrich
ステアリン酸亜鉛
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
別名:
ステアリン酸 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
CAS番号:
分子量:
632.33
Beilstein:
3919706
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
形状
solid
自己発火温度
1454 °F
組成
Zn, 10.3-10.7%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
利用可能性
available only in Japan
mp
128-130 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI Key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
530.6 °F
引火点(℃)
277 °C
適用法令
Jan Code
37-0525-5-500G-J:
試験成績書(COA)