Merck
26411
Sigma-Aldrich
ステアリン酸カルシウム
6.6-7.4% Ca basis
別名:
ステアリン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥7,630
20 KG
お問い合わせ
¥7,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥7,630
20 KG
お問い合わせ
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
CAS番号:
分子量:
607.02
Beilstein:
3919698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
濃度
6.6-7.4% Ca
不純物
≤0.004% heavy metals (as Pb)
≤0.3% free acid (as stearic acid)
強熱残分
≤10%
損失
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI Key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
26411-1KG:
26411-20KG:
26411-6X1KG:
26411-BULK:
26411-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lorenzo Vannozzi et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 75, 147-159 (2017-07-25)
The fabrication of biomaterials for interaction with muscle cells has attracted significant interest in the last decades. However, 3D porous scaffolds featured by a relatively low stiffness (almost matching the natural muscle one) and highly stable in response to cyclic
Polymorphic transformations of calcium stearate and calcium stearate monohydrate.
R D VOLD et al.
Journal of colloid science, 3(4), 339-361 (1948-08-01)
Stearic acid and calcium stearate monolayer collapse.
Neuman RD.
Journal of Colloid and Interface Science, 56(3), 505-510 (1976)
Molecular orientation in the physical-vapour-deposited thin films of calcium stearate.
Miki T, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24(8A), L672-L672 (1985)