Merck
28-2170
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
JIS special grade, ≥99.5%
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥1,890
¥1,890
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥1,890
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
¥1,890
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.5%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-2170-8-20KG-J:
28-2170-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eduardo Isanta et al.
Water research, 80, 149-158 (2015-05-23)
Partial nitritation for a low-strength wastewater at low temperature was stably achieved in an aerobic granular reactor. A bench-scale granular sludge bioreactor was operated in continuous mode treating an influent of 70 mg N-NH4(+) L(-1) to mimic pretreated municipal nitrogenous
Kun-Hui Lu et al.
Journal of leukocyte biology, 98(3), 301-311 (2015-05-23)
Understanding the molecular mechanisms regulating T cell reactivity is required for successful reprogramming of immune responses in medical conditions, characterized by dysfunctions of the immune system. Nck proteins are cytoplasmic adaptors mediating diverse cellular functions, including TCR signaling. By enhancing
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Florence Haudin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(19), 12804-12811 (2015-04-25)
The growth of chemical gardens is studied experimentally in a horizontal confined geometry when a solution of metallic salt is injected into an alkaline solution at a fixed flow rate. Various precipitate patterns are observed-spirals, flowers, worms or filaments-depending on