Merck
28-2100
Sigma-Aldrich
カコジル酸ナトリウム 三水和物
≥98.0%
別名:
カコジル酸 ナトリウム塩 三水和物, ジメチルアルシン酸 ナトリウム塩, ジメチルアルソン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
CAS番号:
分子量:
214.03
Beilstein:
3702348
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥98.0%
フォーム:
solid
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
8.7 (50 g/L)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
電子顕微鏡用
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-2100-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dean Brady et al.
BMC biotechnology, 8, 8-8 (2008-02-02)
Enzymes have found extensive and growing application in the field of chemical organic synthesis and resolution of chiral intermediates. In order to stabilise the enzymes and to facilitate their recovery and recycle, they are frequently immobilised. However, immobilisation onto solid
Elisheva B Goldman et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1013-1023 (2014-11-05)
Impaired salivary gland (SG) function leading to oral diseases is relatively common with no adequate solution. Previously, tissue engineering of SG had been proposed to overcome this morbidity, however, not yet clinically available. Multiwall inorganic (tungsten disulfide [WS2]) nanotubes (INT-WS2)