スキップする
1546569
USP
ポリエチレングリコール4000
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリエチレングリコール, PEG
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥55,700
この商品について
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
¥55,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyethylene glycol
mol wt
Mw 3600-4400
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
さらなる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
Application
ポリエチレングリコール4000 USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
Analysis Note
これらの製品は、試験およびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
Other Notes
販売制限が適用される可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
154644515465801546423
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
polyethylene glycol
API family
polyethylene glycol
API family
polyethylene glycol
API family
polyethylene glycol
mol wt
Mw 3600-4400
mol wt
Mw 380-420
mol wt
Mw 5400-6600
mol wt
Mw 285-315
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)