Merck
24-5080
Sigma-Aldrich
シュウ酸カリウム 一水和物
SAJ first grade, ≥99.0%
別名:
エタン二酸, シュウ酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥3,080
¥3,080
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥3,080
About This Item
化学式:
(COOK)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
3752576
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
¥3,080
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
利用可能性
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
SMILES記法
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
24-5080-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient