Merck
24-3460
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム
JIS special grade, ≥99.0%
別名:
カリウム白金(IV)クロリド, クロロ白金酸カリウム, 二カリウム ヘキサクロロプラチナート, 二カリウム 白金 ヘキサクロリド, 六塩化白金(IV)カリウム, 塩化カリウム白金, 第二白金 カリウム クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtCl6
CAS番号:
分子量:
485.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
利用可能性
available only in Japan
pH
3-4
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
24-3460-1-1G-J:
試験成績書(COA)