400102
40-0102
別名:
pH 4.01 緩衝液
40-0102-5-500ML-J
¥2,150
出荷可能日2025年4月07日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
40-0104
pH標準液
40-0103
13-1640
塩酸
40-0105
24-4260
炭酸カリウム
40-0117
40-0101
40-0115
15-2320
2-プロパノール
24-5180
過マンガン酸カリウム 溶液
available only in Japan
4.01 (25 °C)
environmentalfood and beveragesgeneral analyticalindustrial qcpharmaceutical
mixture
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
標準物質
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
40-0102-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
28-3040
水酸化ナトリウム 溶液
01-0460
アセトン
Supelco
B5020
バッファー、標準品
28-0010
スクロース
01-0470
28-5890
硫酸
28-3020
1.99006
Buffer solutions